accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10328-92-4

CH3NOOO

CAS RN 10328-92-4

IUPAC Name: 1-methyl-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Synonyme: N-methylisatoic anhydride N-methyl IA
Molekulargewicht (g/mol): 177.16
Summenformel: C9H7NO3
InChi Key: KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern