accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10315-03-4

ClH3CONH

CAS RN 10315-03-4

IUPAC Name: 1-(4-phenylpiperidin-4-yl)ethan-1-one hydrochloridyl
Synonyme: 1-(4-phenylpiperidin-4-yl)ethanone hydrochloridyl
Molekulargewicht (g/mol): 238.74
Summenformel: C13H17ClNO
InChi Key: ILIXCEOPJDISBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].CC(=O)C1(CCNCC1)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern