CAS RN 10314-98-4
CAS RN 10314-98-4
IUPAC Name:
1-[(benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Synonyme:
1-[(benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol):
262.29
Summenformel:
C14H16NO4
InChi Key:
URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 10314-98-4 Summenformel: C14H17NO4 Molekulargewicht (g/mol): 263.293 MDL-Nummer: MFCD01568759 InChI-Schlüssel: URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid,n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid,1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid,n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid,1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid,1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid,1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid,n-cbz-isonipecotic acid,piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester PubChem CID: 736489 IUPAC-Name: 1-Phenylmethoxycarbonylpiperidin-4-Carbonsäure SMILES: C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2