accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-67-3

CH3HN

CAS RN 103-67-3

IUPAC Name: benzyl(methyl)amine
Synonyme: N-methylbenzylamine
Molekulargewicht (g/mol): 121.18
Summenformel: C8H11N
InChi Key: RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)