man

Test

CAS RN 10294-34-5

ClBClCl

CAS RN 10294-34-5

IUPAC Name: trichloroborane
Synonyme: boron trichloride
Molekulargewicht (g/mol): 117.16
Summenformel: BCl3
InChi Key: FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClB(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (9)
  • (1)
Menge 
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Farbe 
  • (1)
Zur Verwendung mit (Geräte) 
  • (1)
Schmelzpunkt 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)