man

Test

CAS RN 10276-09-2

H3CCH3H2COHO

CAS RN 10276-09-2

IUPAC Name: 2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Synonyme: 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl-
Molekulargewicht (g/mol): 114.14
Summenformel: C6H10O2
InChi Key: SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C=C)C(O)=O
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)