accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 102507-13-1

H3CH3CCH3OONHOHOCH3CH3HO

CAS RN 102507-13-1

IUPAC Name: (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Synonyme: (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 233.26
Summenformel: C10H19NO5
InChi Key: SZVRVSZFEDIMFM-ZCFIWIBFSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern