accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10241-97-1

CH3HNHOO

CAS RN 10241-97-1

IUPAC Name: 5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonyme: 5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 175.19
Summenformel: C10H9NO2
InChi Key: DAITVOCMWPNFTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern