CAS RN 102396-24-7
CAS RN 102396-24-7
IUPAC Name:
(4R,7R,10S,13R,15E,17R,19S)-7-[(2-bromo-1H-indol-3-yl)methyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-8,10,13,15,17,19-hexamethyl-1-oxa-5,8,11-triazacyclononadec-15-ene-2,6,9,12-tetrone
Synonyme:
(4R,7R,10S,13R,15E,17R,19S)-7-[(2-bromo-1H-indol-3-yl)methyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-8,10,13,15,17,19-hexamethyl-1-oxa-5,8,11-triazacyclononadec-15-ene-2,6,9,12-tetrone
Molekulargewicht (g/mol):
709.68
Summenformel:
C36H45BrN4O6
InChi Key:
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
SMILES:
C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(C)\C[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](CC2=C(Br)NC3=CC=CC=C23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)C1=CC=C(O)C=C1