accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 102392-91-6

NHNNH2HI

CAS RN 102392-91-6

IUPAC Name: piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Synonyme: piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Molekulargewicht (g/mol): 255.1
Summenformel: C6H14IN3
InChi Key: MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: I.NC(=N)N1CCCCC1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.