man

Test

CAS RN 10233-87-1

H2OH2OH2OH2OH2OMgOPOOO

CAS RN 10233-87-1

IUPAC Name: magnesium(2+) pentahydrate phosphate
Synonyme: magnesium phosphate tribasic
Molekulargewicht (g/mol): 209.35
Summenformel: H10MgO9P
InChi Key: ZHDVAZVXDZNFPS-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern