CAS RN 102269-42-1
CAS RN 102269-42-1
IUPAC Name:
3-(furan-2-yl)aniline
Synonyme:
3-(furan-2-yl)aniline
Molekulargewicht (g/mol):
159.19
Summenformel:
C10H9NO
InChi Key:
SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-(-Furyl)anilin,2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 102269-42-1 Summenformel: C10H9NO Molekulargewicht (g/mol): 159.188 MDL-Nummer: MFCD04039071 InChI-Schlüssel: SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-furan-2-yl aniline,3-2-furyl aniline,benzenamine,3-2-furanyl,acmc-1c42n,3-2-furyl aniline hydrochloride PubChem CID: 4161309 IUPAC-Name: 3-(Furan-2-yl)anilin SMILES: C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2