CAS RN 10212-20-1
CAS RN 10212-20-1
IUPAC Name:
4-amino-1-[3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Synonyme:
4-amino-1-[3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
245.21
Summenformel:
C9H12FN3O4
InChi Key:
NVZFZMCNALTPBY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1F