man

Test

CAS RN 10203-58-4

H3COOH3CCH3OOCH3

CAS RN 10203-58-4

IUPAC Name: 1,3-diethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
Synonyme: 1,3-diethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
Molekulargewicht (g/mol): 216.28
Summenformel: C11H20O4
InChi Key: OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern