man

Test

CAS RN 10203-08-4

ClClO

CAS RN 10203-08-4

IUPAC Name: 3,5-dichlorobenzaldehyde
Synonyme: benzaldehyde, 3,5-dichloro-
Molekulargewicht (g/mol): 175.01
Summenformel: C7H4Cl2O
InChi Key: CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(C=O)=CC(Cl)=C1
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)