CAS RN 102029-44-7
CAS RN 102029-44-7
IUPAC Name:
(4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one
Synonyme:
(4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
177.2
Summenformel:
C10H11NO2
InChi Key:
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
SMILES:
O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(R)-(+)-4-Benzyl-2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 102029-44-7 Summenformel: C10H11NO2 Molekulargewicht (g/mol): 177.20 MDL-Nummer: MFCD00010846 InChI-Schlüssel: OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N Synonym: r-4-benzyl-2-oxazolidinone,r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone,r-4-benzyloxazolidin-2-one,4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one,2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r,r---4-benzyl-2-oxazolidinone,r-4-benzyl-oxazolidin-2-one,4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one # PubChem CID: 2734969 IUPAC-Name: (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-on SMILES: O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1