CAS RN 102-50-1
CAS RN 102-50-1
IUPAC Name:
4-methoxy-2-methylaniline
Synonyme:
4-methoxy-2-methylaniline
Molekulargewicht (g/mol):
137.18
Summenformel:
C8H11NO
InChi Key:
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(N)C(C)=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Methoxy-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
CAS: 102-50-1 Summenformel: C8H11NO Molekulargewicht (g/mol): 137.182 MDL-Nummer: MFCD00007735 InChI-Schlüssel: CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N Synonym: m-cresidine,2-methyl-4-methoxyaniline,2-methyl-p-anisidine,4-methoxy-o-toluidine,benzenamine, 4-methoxy-2-methyl,meta-cresidine,p-anisidine, 2-methyl,6-amino-3-methoxytoluene,2-methyl-4-methoxybenzenamine,4-methoxy-2-methylbenzenamine PubChem CID: 7610 ChEBI: CHEBI:82430 IUPAC-Name: 4-Methoxy-2-methylanilin SMILES: CC1=C(C=CC(=C1)OC)N