man

Test

CAS RN 102-09-0

OOO

CAS RN 102-09-0

IUPAC Name: diphenyl carbonate
Synonyme: diphenyl carbonate Ph2CO3 phenyl carbonate ((pho)2CO) (PhO)2CO
Molekulargewicht (g/mol): 214.22
Summenformel: C13H10O3
InChi Key: ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)