accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1019-52-9

HOOOHNOONOO

CAS RN 1019-52-9

IUPAC Name: 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Synonyme: 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 228.12
Summenformel: C7H4N2O7
InChi Key: GBSWIDSKAJFWMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern