CAS RN 1018830-99-3
CAS RN 1018830-99-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tocris™ VCP 171
Positive allosteric modulator (PAM) of A1 receptors; also allosteric partial agonist in absence of orthosteric agonist
Sonderaktionen verfügbar