accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101862-47-9

CAS RN 101862-47-9

IUPAC Name:
Synonyme:
Molekulargewicht (g/mol):
Summenformel:
InChi Key:
SMILES:

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.