accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1017779-56-4

CH3FOOH

CAS RN 1017779-56-4

IUPAC Name: 3-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Synonyme: 3-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 182.19
Summenformel: C10H11FO2
InChi Key: SEUXGGXOPIWHGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CCC(O)=O)=CC(F)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern