CAS RN 1017777-58-0
CAS RN 1017777-58-0
IUPAC Name:
2-chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Synonyme:
2-chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Molekulargewicht (g/mol):
175.59
Summenformel:
C7H7ClFNO
InChi Key:
QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(Cl)C(N)=C(F)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Chlor-6-Fluor-3-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1017777-58-0 Summenformel: C7H7ClFNO Molekulargewicht (g/mol): 175.587 MDL-Nummer: MFCD09832265 InChI-Schlüssel: QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-chloro-6-fluoro-m-anisidine,2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-aniline,2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenamine,2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylamine PubChem CID: 18444747 IUPAC-Name: 2-Chlor-6-Fluor-3-methoxyanilin SMILES: COC1=C(C(=C(C=C1)F)N)Cl