accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101555-62-8

NOOOOH

CAS RN 101555-62-8

IUPAC Name: 1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonyme: 1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 337.38
Summenformel: C20H19NO4
InChi Key: ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.