man

Test

CAS RN 10147-41-8

H3CSClOO

CAS RN 10147-41-8

IUPAC Name: octadecane-1-sulfonyl chloride
Synonyme: octadecane-1-sulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 353
Summenformel: C18H37ClO2S
InChi Key: VDRWNKIQBYUKGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern