CAS RN 1013921-36-2
CAS RN 1013921-36-2
IUPAC Name:
3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine
Synonyme:
3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine
Molekulargewicht (g/mol):
231.29
Summenformel:
C11H21NO4
InChi Key:
QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCCOCCOCCOCCOCC#C
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1013921-36-2 Summenformel: C11H21NO4 Molekulargewicht (g/mol): 231.292 MDL-Nummer: MFCD22380736 InChI-Schlüssel: QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine,amino-peg4-alkyne,propyne-peg4-amine,h2n-peg4-propyne,propyne-peg4-nh2,propargyl-peg4-amine,1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne,hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2,2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine PubChem CID: 86580391 IUPAC-Name: 2-[2-[2-(2-Prop-2-inoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin SMILES: C#CCOCCOCCOCCOCCN