accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101251-09-6

CAS RN 101251-09-6

IUPAC Name: (4-acetamidophenyl)boronic acid
Synonyme: 4-acetamidophenylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol): 178.98
Summenformel: C8H10BNO3
InChi Key: VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.