CAS RN 10114-58-6
CAS RN 10114-58-6
IUPAC Name:
dihydrogen 4-(2-{3-[2-(2,4-diaminophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl)benzene-1,3-diamine dichloride
Synonyme:
dihydrogen bismarck brown Y dichloride
Molekulargewicht (g/mol):
419.31
Summenformel:
C18H20Cl2N8
InChi Key:
MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(N=NC2=CC(=CC=C2)N=NC2=CC=C(N)C=C2N)C(N)=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Bismarckbraun Y, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10114-58-6 Summenformel: C18H20Cl2N8 Molekulargewicht (g/mol): 419.314 MDL-Nummer: MFCD00012977 InChI-Schlüssel: MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N Synonym: C.I. 21000 PubChem CID: 82360 ChEBI: CHEBI:53615 IUPAC-Name: 4-[[3-[(2,4-Diaminophenyl)Diazenyl]Phenyl]Diazenyl]Benzol-1,3-Diamin;Dihydrochlorid SMILES: C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl