man

Test

CAS RN 1011-65-0

CH3OOHN

CAS RN 1011-65-0

IUPAC Name: methyl 1H-indole-5-carboxylate
Synonyme: INDOLE5carboxylicacidmethylester
Molekulargewicht (g/mol): 175.19
Summenformel: C10H9NO2
InChi Key: DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern