accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 101083-92-5

HNNNOO

CAS RN 101083-92-5

IUPAC Name: 5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonyme: 5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekulargewicht (g/mol): 163.14
Summenformel: C7H5N3O2
InChi Key: INMIPMLIYKQQID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern