man

Test

CAS RN 101066-61-9

ClON

CAS RN 101066-61-9

IUPAC Name: 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
Synonyme: 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 141.55
Summenformel: C6H4ClNO
InChi Key: UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern