man

Test

CAS RN 1010-26-0

OOO

CAS RN 1010-26-0

IUPAC Name: 3-oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Synonyme: 3-oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol): 182.22
Summenformel: C10H14O3
InChi Key: XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern