accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101-97-3

H3COO

CAS RN 101-97-3

IUPAC Name: ethyl 2-phenylacetate
Synonyme: ethyl phenylacetate
Molekulargewicht (g/mol): 164.2
Summenformel: C10H12O2
InChi Key: DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.