accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101-84-8

O

CAS RN 101-84-8

IUPAC Name: phenoxybenzene
Synonyme: diphenyl-ether phenyl oxide geranium crystals biphenyl oxide diphenylaether diphenyloxid diphenyl oxide chemcryl JK-EB
Molekulargewicht (g/mol): 170.21
Summenformel: C12H10O
InChi Key: USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (5)
Zur Verwendung mit (Geräte) 
  • (1)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.