man

Test

CAS RN 10060-12-5

H2OH2OH2OH2OH2OH2OClClClCr

CAS RN 10060-12-5

IUPAC Name: chromium(3+) hexahydrate trichloride
Synonyme: chromium(3+) trichloride hexahydrate
Molekulargewicht (g/mol): 266.44
Summenformel: Cl3CrH12O6
InChi Key: LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Physikalische Form 
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (4)
  • (2)
Güte 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)