accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1006-41-3

CAS RN 1006-41-3

IUPAC Name: 2-bromo-4-fluorobenzoate
Synonyme: 2-bromo-4-fluorobenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 218
Summenformel: C7H3BrFO2
InChi Key: RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1Br
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.