man

Test

CAS RN 1004-00-8

NH2ClHS

CAS RN 1004-00-8

IUPAC Name: 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol
Synonyme: 2-amino-4-chlorobenzenethiol
Molekulargewicht (g/mol): 159.63
Summenformel: C6H6ClNS
InChi Key: NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(Cl)=CC=C1S
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)