accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1003845-08-6

BOOH3CCH3H3CH3CNNCl

CAS RN 1003845-08-6

IUPAC Name: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Synonyme: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Molekulargewicht (g/mol): 240.49
Summenformel: C10H14BClN2O2
InChi Key: VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)