accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100366-75-4

NFFFI

CAS RN 100366-75-4

IUPAC Name: 2-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme: 2-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Molekulargewicht (g/mol): 273
Summenformel: C6H3F3IN
InChi Key: WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern