accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1003-67-4

CH3NO

CAS RN 1003-67-4

IUPAC Name: 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
Synonyme: 4-methylpyridine N-oxide
Molekulargewicht (g/mol): 109.13
Summenformel: C6H7NO
InChi Key: IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern