CAS RN 10028-18-9
CAS RN 10028-18-9
IUPAC Name:
nickel(2+) difluoride
Synonyme:
nickel(II) fluoride
Molekulargewicht (g/mol):
96.69
Summenformel:
F2Ni
InChi Key:
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[F-].[F-].[Ni++]
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Nickel(II)-fluorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10028-18-9 MDL-Nummer: MFCD00016263