CAS RN 100277-27-8
CAS RN 100277-27-8
IUPAC Name:
(thian-4-yl)methanol
Synonyme:
thian-4-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol):
132.22
Summenformel:
C6H12OS
InChi Key:
LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1CCSCC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 100277-27-8 Summenformel: C6H12OS Molekulargewicht (g/mol): 132.221 MDL-Nummer: MFCD09966150 InChI-Schlüssel: LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N Synonym: tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol,tetrahydrothiopyran-4-methanol,tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol,thian-4-yl methanol,2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro,2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro,4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran,acmc-20dmhk,thian-4-ylmethan-1-ol,4-hydroxymethyl thiane PubChem CID: 20143654 IUPAC-Name: Thian-4-ylmethanol SMILES: C1CSCCC1CO