man

Test

CAS RN 10025-98-6

ClHPdClHClHHClKK

CAS RN 10025-98-6

IUPAC Name: dipotassium tetrachloropalladiumdiuide
Synonyme: dipotassium tetrachloropalladate
Molekulargewicht (g/mol): 330.45
Summenformel: Cl4H4K2Pd
InChi Key: OANHYYMESYMMDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pd--]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)