man

Test

CAS RN 1001-53-2

H3CONHNH2

CAS RN 1001-53-2

IUPAC Name: N-(2-aminoethyl)acetamide
Synonyme: N-(2-aminoethyl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 102.14
Summenformel: C4H10N2O
InChi Key: DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NCCN
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)