man

Test

CAS RN 1001-26-9

CH3OOOCH3

CAS RN 1001-26-9

IUPAC Name: ethyl (2E)-3-ethoxyprop-2-enoate
Synonyme: ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
Molekulargewicht (g/mol): 144.17
Summenformel: C7H12O3
InChi Key: ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
SMILES: CCO\C=C\C(=O)OCC
Siedepunkt 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern