man

Test

CAS RN 100-44-7

Cl

CAS RN 100-44-7

IUPAC Name: (chloromethyl)benzene
Synonyme: benzyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 126.58
Summenformel: C7H7Cl
InChi Key: KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (9)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (6)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (3)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (2)