accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-37-8

H3CNH3COH

CAS RN 100-37-8

IUPAC Name: 2-(diethylamino)ethan-1-ol
Synonyme: DEAE N,N-diethyl-2-aminoethanol β-hydroxytriethylamine deae-sepharose diethyl ethanolamine
Molekulargewicht (g/mol): 117.19
Summenformel: C6H15NO
InChi Key: BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)CCO
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)