man

Test

CAS RN 100-25-4

ONONOO

CAS RN 100-25-4

IUPAC Name: 1,4-dinitrobenzene
Synonyme: P-dinitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 168.11
Summenformel: C6H4N2O4
InChi Key: FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (5)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)