accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 100-13-0

CAS RN 100-13-0

IUPAC Name: 1-ethenyl-4-nitrobenzene
Synonyme: 1-ethenyl-4-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 149.15
Summenformel: C8H7NO2
InChi Key: YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.