man

Test

CAS RN 100-00-5

ONOCl

CAS RN 100-00-5

IUPAC Name: 1-chloro-4-nitrobenzene
Synonyme: p-chloronitrobenzene P-chloronitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 157.55
Summenformel: C6H4ClNO2
InChi Key: CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)